Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321306-1G OR321306-250MG OR321306-5G
APOSOR321306-1GEA 429 EUR
APOSOR321306-1G APOSOR321306-250MG APOSOR321306-5G
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 248.321 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061961
CAS-Nummer: 1245649-33-5