tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321307-1G OR321307-100MG
APOSOR321307-1GEA 1050 EUR
APOSOR321307-1G APOSOR321307-100MG
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828830
CAS-Nummer: 169750-93-0