4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 148 EUR
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206.238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28165860
CAS-Nummer: 57122-06-2