1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321317-1G OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA 201 EUR
APOSOR321317-1G APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168,193 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11044344
CAS-Nummer: 1187732-72-4