8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321319-1G
OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA
188
EUR
APOSOR321319-1G
APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₃ClIN₃ Molecular Weight: 279,466 g/mol Schmelzpunkt: 179…183 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11053343 CAS-Nummer: 1049677-32-8 |