4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321335-100MG
OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA
102
EUR
APOSOR321335-100MG
APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₂BrN₃·ClH Molecular Weight: 266.566 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18432580 CAS-Nummer: 1263378-44-4 |