tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321343-1G OR321343-5G
APOSOR321343-1GEA 95.7 EUR
APOSOR321343-1G APOSOR321343-5G
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
Molecular Weight: 340.255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27987933
CAS-Nummer: 1476776-55-2