4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321346-250MG OR321346-1G
APOSOR321346-250MGEA 502 EUR
APOSOR321346-250MG APOSOR321346-1G
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₄Br₂O₃S
Molecular Weight: 315,967 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26129618
CAS-Nummer: 120715-53-9