2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 446 EUR
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molecular Weight: 159,163 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12755802
CAS-Nummer: 221322-09-4