6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321373-1G OR321373-5G
APOSOR321373-1GEA 75.4 EUR
APOSOR321373-1G APOSOR321373-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molecular Weight: 225.042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12963037
CAS-Nummer: 1190312-27-6