(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 638 EUR
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Molecular Weight: 211.731 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30728432
CAS-Nummer: 2055172-15-9