Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321383-100MG OR321383-1G
APOSOR321383-100MGEA 145 EUR
APOSOR321383-100MG APOSOR321383-1G
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12910877
CAS-Nummer: 1391574-76-7