N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321390-1G
OR321390-250MG
APOSOR321390-1GEA
0
EUR
APOSOR321390-1G
APOSOR321390-250MG
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18071807 CAS-Nummer: 486430-92-6 |