N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321412-1G OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA 734 EUR
APOSOR321412-1G APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·2ClH
Molecular Weight: 291,217 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD29056884
CAS-Nummer: 1221279-03-3