3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321423-1G OR321423-250MG
APOSOR321423-1GEA 837 EUR
APOSOR321423-1G APOSOR321423-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08460733
CAS-Nummer: 2007921-14-2