(R)-3-Phenylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR321433-1G
OR321433-250MG
APOSOR321433-1GEA
764
EUR
APOSOR321433-1G
APOSOR321433-250MG
(R)-3-Phenylpiperidine
(R)-3-Phenylpiperidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Molecular Weight: 161,244 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03839934 CAS-Nummer: 430461-56-6 |