tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321437-1G OR321437-5G
APOSOR321437-1GEA 725 EUR
APOSOR321437-1G APOSOR321437-5G
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.195 g/mol
Siedepunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30490133
CAS-Nummer: 121065-74-5