(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321441-1G OR321441-250MG
APOSOR321441-1GEA 493 EUR
APOSOR321441-1G APOSOR321441-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formel: C₁₁H₁₄BrN·C₄H₆O₆
Molecular Weight: 390.226 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31629926
CAS-Nummer: 2244064-18-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable