tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,5R)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR321453-1G OR321453-250MG
APOSOR321453-1GEA 366 EUR
APOSOR321453-1G APOSOR321453-250MG
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08686669
CAS-Nummer: 1240586-48-4