N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321456-1G OR321456-250MG
APOSOR321456-1GEA 812 EUR
APOSOR321456-1G APOSOR321456-250MG
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₂N₂O·ClH
Molecular Weight: 152.623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32219462
CAS-Nummer: 1867920-19-1