1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR321460-1G OR321460-250MG OR321460-100MG
APOSOR321460-1GEA 1450 EUR
APOSOR321460-1G APOSOR321460-250MG APOSOR321460-100MG
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Molecular Weight: 240.14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11226925
CAS-Nummer: 38042-74-9