Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321483-1G OR321483-5G
APOSOR321483-1GEA 79.9 EUR
APOSOR321483-1G APOSOR321483-5G
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190.199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053752
CAS-Nummer: 17288-32-3