4-(Piperidin-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR321487-1G OR321487-250MG
APOSOR321487-1GEA 638 EUR
APOSOR321487-1G APOSOR321487-250MG
4-(Piperidin-2-yl)aniline
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176.258 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18702927
CAS-Nummer: 1023277-38-4