tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 171 EUR
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₂
Molecular Weight: 290.401 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09038246
CAS-Nummer: 1198286-87-1