(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321489-1G OR321489-250MG
APOSOR321489-1GEA 654 EUR
APOSOR321489-1G APOSOR321489-250MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 227,73 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD29075591
CAS-Nummer: 371981-27-0