Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321493-1G OR321493-250MG
APOSOR321493-1GEA 877 EUR
APOSOR321493-1G APOSOR321493-250MG
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30738189
CAS-Nummer: 2307737-09-1