(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR321499-1G
OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA
672
EUR
APOSOR321499-1G
APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Molecular Weight: 243.299 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24395695 CAS-Nummer: 1430938-32-1 |