3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 799 EUR
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Molecular Weight: 240,729 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2409589-71-3