2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321505-1G OR321505-250MG
APOSOR321505-1GEA 681 EUR
APOSOR321505-1G APOSOR321505-250MG
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 227,73 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02178980
CAS-Nummer: 1187172-83-3