Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
OR321509-1G OR321509-250MG
APOSOR321509-1GEA 415 EUR
APOSOR321509-1G APOSOR321509-250MG
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215.289 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23105950
CAS-Nummer: 152491-42-4