4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321510-1G OR321510-250MG
APOSOR321510-1GEA 719 EUR
APOSOR321510-1G APOSOR321510-250MG
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂N₂·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 437998-31-7