4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321512-1G OR321512-250MG
APOSOR321512-1GEA 638 EUR
APOSOR321512-1G APOSOR321512-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂ClN·ClH
Molecular Weight: 230,134 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 143017-59-8