Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321528-1G OR321528-250MG
APOSOR321528-1GEA 957 EUR
APOSOR321528-1G APOSOR321528-250MG
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Molecular Weight: 193.671 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28167966
CAS-Nummer: 1334036-99-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable