tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 638 EUR
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11223612
CAS-Nummer: 1203683-54-8