rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR321538-1G OR321538-250MG
APOSOR321538-1GEA 400 EUR
APOSOR321538-1G APOSOR321538-250MG
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Formel: C₂₁H₂₁NO₄
Molecular Weight: 351.396 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179121
CAS-Nummer: 868523-86-8