2-(3-Bromopropyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR321540-1G OR321540-250MG
APOSOR321540-1GEA 560 EUR
APOSOR321540-1G APOSOR321540-250MG
2-(3-Bromopropyl)thiophene
2-(3-Bromopropyl)thiophene
Formel: C₇H₉BrS
Molecular Weight: 205.115 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11613485
CAS-Nummer: 30134-51-1