2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 799 EUR
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Molecular Weight: 240.729 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1654722-99-2