2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 161 EUR
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
Molecular Weight: 217.264 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192477
CAS-Nummer: 105847-59-4