3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32233-1G
APOSOR32233-1GEA 156 EUR
APOSOR32233-1G
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O
Molecular Weight: 257,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02081966
CAS-Nummer: 347324-26-9