5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrO₄
Molecular Weight: 271.064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04352513
CAS-Nummer: 20037-37-0