2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322356-250MG
OR322356-1G
APOSOR322356-250MGEA
161
EUR
APOSOR322356-250MG
APOSOR322356-1G
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Formel:
C₁₄H₁₁NO₂S Molecular Weight: 257,308 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043777 CAS-Nummer: 90481-46-2 |