1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322463-250MG OR322463-1G
APOSOR322463-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR322463-250MG APOSOR322463-1G
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
Molecular Weight: 271.783 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095694
CAS-Nummer: 214046-76-1