5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322573-1G OR322573-250MG
APOSOR322573-1GEA 427 EUR
APOSOR322573-1G APOSOR322573-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
Molecular Weight: 196.266 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059923
CAS-Nummer: 915922-93-9