5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322634-25G
APOSOR322634-25GEA 185 EUR
APOSOR322634-25G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molecular Weight: 213,031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01664213
CAS-Nummer: 64037-07-6