(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (9H-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-yn-1-ylcarbamate
OR323177-1G OR323177-250MG
APOSOR323177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR323177-1G APOSOR323177-250MG
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate
Formel: C₁₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 277.317 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23704728
CAS-Nummer: 127896-08-6