Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32319-1G OR32319-5G
APOSOR32319-1GEA 143 EUR
APOSOR32319-1G APOSOR32319-5G
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01814566
CAS-Nummer: 40501-41-5