1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)-1-ethanone
OR32334-1G
OR32334-5G
APOSOR32334-1GEA
89.9
EUR
APOSOR32334-1G
APOSOR32334-5G
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159994 CAS-Nummer: 939-70-8 |