2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32496-1G OR32496-5G
APOSOR32496-1GEA 339 EUR
APOSOR32496-1G APOSOR32496-5G
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₃
Molecular Weight: 274.315 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03617945
CAS-Nummer: 475638-35-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable