1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32524-1G
APOSOR32524-1GEA 339 EUR
APOSOR32524-1G
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 158,629 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215355
CAS-Nummer: 38460-08-1