Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32527-1G OR32527-25G
APOSOR32527-1GEA 180 EUR
APOSOR32527-1G APOSOR32527-25G
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate 95%
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃
Molecular Weight: 248.278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202513
CAS-Nummer: 125008-68-6